(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0265-1G PC0265-5G PC0265-25G
APOSPC0265-1GEA 382 DKK
APOSPC0265-1G APOSPC0265-5G APOSPC0265-25G
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631337
CAS-nummer: 261944-04-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III