(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0263-1G PC0263-5G PC0263-10G
APOSPC0263-1GEA 382 DKK
APOSPC0263-1G APOSPC0263-5G APOSPC0263-10G
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631648
CAS-nummer: 261944-01-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III