2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 3100 DKK
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂
Kogepunkt: 78 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631647
CAS-nummer: 261763-43-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III