4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 4000 DKK
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formel: C₈H₈F₃N₃S
Smeltepunkt: 165…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041301
CAS-nummer: 206761-90-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III