1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0254-1G PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA 1660 DKK
APOSPC0254-1G APOSPC0254-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236347
CAS-nummer: 1644-72-0