2-Fluoro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-Phe(2-F)-OH
PC0253-25G PC0253-5G
APOSPC0253-25GEA 3880 DKK
APOSPC0253-25G APOSPC0253-5G
2-Fluoro-L-phenylalanine
2-Fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066448
CAS-nummer: 19883-78-4