2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0252-10G PC0252-5G PC0252-1G
APOSPC0252-10GEA 2710 DKK
APOSPC0252-10G APOSPC0252-5G APOSPC0252-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molekylvægt: 157.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631410
CAS-nummer: 261763-42-2