2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0251-10G PC0251-5G PC0251-1G
APOSPC0251-10GEA 3520 DKK
APOSPC0251-10G APOSPC0251-5G APOSPC0251-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molekylvægt: 157.16 g/mol
Kogepunkt: 42 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631409
CAS-nummer: 261763-41-1
UN nummer: 2735
ADR: 8 III