2,3-Difluor-4-methylbenzoesyrechlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0247-10G PC0247-1G PC0247-5G PC0247-25G
APOSPC0247-10GEA 2530 DKK
APOSPC0247-10G APOSPC0247-1G APOSPC0247-5G APOSPC0247-25G
2,3-Difluor-4-methylbenzoesyrechlorid
2,3-Difluor-4-methylbenzoesyrechlorid
Formel: C₈H₅ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631645
CAS-nummer: 261763-38-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II