2,3-Difluor-4-methylbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 709 DKK
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
2,3-Difluor-4-methylbenzoesyre 97%
2,3-Difluor-4-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 199…201 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631643
CAS-nummer: 261763-37-5