3-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 654 DKK
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre 98%
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Smeltepunkt: 80…89 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01320697
CAS-nummer: 179113-90-7