2,6-Difluor-3-methylbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0239-25G PC0239-5G PC0239-100G
APOSPC0239-25GEA 2920 DKK
APOSPC0239-25G APOSPC0239-5G APOSPC0239-100G
2,6-Difluor-3-methylbenzaldehyd
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631333
CAS-nummer: 261763-34-2