2,6-Difluor-3-methylanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0236-5G PC0236-1G
APOSPC0236-5GEA 1010 DKK
APOSPC0236-5G APOSPC0236-1G
2,6-Difluor-3-methylanisol 98%
2,6-Difluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631341
CAS-nummer: 261763-33-1