N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0232-1G PC0232-25G PC0232-5G
APOSPC0232-1GEA 183 DKK
APOSPC0232-1G APOSPC0232-25G APOSPC0232-5G
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672520
CAS-nummer: 114873-00-6