2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 1570 DKK
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon 99%
2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631650
CAS-nummer: 261763-30-8