2,3-Difluor-4-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Difluor-4-hydroxyanisole
PC0226-1G PC0226-5G
APOSPC0226-1GEA 164 DKK
APOSPC0226-1G APOSPC0226-5G
2,3-Difluor-4-methoxyphenol
2,3-Difluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 103…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631505
CAS-nummer: 261763-29-5