α,α,α,3,4-Pentafluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0225-100G PC0225-25G PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA 1160 DKK
APOSPC0225-100G APOSPC0225-25G APOSPC0225-5G
α,α,α,3,4-Pentafluortoluen 98%
α,α,α,3,4-Pentafluortoluen
Formel: C₇H₃F₅
Kogepunkt: 103…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077510
CAS-nummer: 32137-19-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III