3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0224-1G PC0224-250MG PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA 2440 DKK
APOSPC0224-1G APOSPC0224-250MG APOSPC0224-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236339
CAS-nummer: 660-44-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III