(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 828 DKK
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₄Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631382
CAS-nummer: 261763-28-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III