α-Brom-2,4-dichlor-5-Fluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0212-250MG PC0212-1G PC0212-5G
APOSPC0212-250MGEA 164 DKK
APOSPC0212-250MG APOSPC0212-1G APOSPC0212-5G
α-Brom-2,4-dichlor-5-Fluortoluen 98%
α-Brom-2,4-dichlor-5-Fluortoluen
Formel: C₇H₄BrCl₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631381
CAS-nummer: 261763-27-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,III