2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0211-10G PC0211-5G PC0211-1G
APOSPC0211-10GEA 1750 DKK
APOSPC0211-10G APOSPC0211-5G APOSPC0211-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅Cl₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631380
CAS-nummer: 219765-56-7