2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 1640 DKK
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Formel: C₇H₄Cl₂FNO
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631478
CAS-nummer: 135748-33-3