2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 262 DKK
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 95%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅ClF₃N
Molekylvægt: 219.59 g/mol
Kogepunkt: 140…142 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 30…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631472
CAS-nummer: 22902-88-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III