(5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 898 DKK
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631358
CAS-nummer: 261763-25-1