(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 251 DKK
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molekylvægt: 238.59 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631471
CAS-nummer: 22893-39-6