α-Brom-3-Chlor-5-Fluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G PC0198-1G PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA 284 DKK
APOSPC0198-5G APOSPC0198-1G APOSPC0198-25G
α-Brom-3-Chlor-5-Fluortoluen 98%
α-Brom-3-Chlor-5-Fluortoluen
Formel: C₇H₅BrClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788472
CAS-nummer: 493024-39-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II