2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0197-1G
PC0197-25G
PC0197-5G
APOSPC0197-1GEA
1300
DKK
APOSPC0197-1G
APOSPC0197-25G
APOSPC0197-5G
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel:
C₁₈H₁₄F₃NO Smeltepunkt: 141…143 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03424494 CAS-nummer: 493024-38-7 |