5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 806 DKK
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molekylvægt: 273.48 g/mol
Kogepunkt: 232
Smeltepunkt: 52
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631356
CAS-nummer: 261763-24-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 II