4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 1600 DKK
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molekylvægt: 273.48 g/mol
Smeltepunkt: 36…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631540
CAS-nummer: 261763-23-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II