5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0193-10G PC0193-1G PC0193-5G PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA 3050 DKK
APOSPC0193-10G APOSPC0193-1G APOSPC0193-5G APOSPC0193-25G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631355
CAS-nummer: 261763-21-7