4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 164 DKK
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631538
CAS-nummer: 65735-71-9