2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 1400 DKK
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Smeltepunkt: 57…60 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631469
CAS-nummer: 64372-62-9