2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0190-5G PC0190-1G
APOSPC0190-5GEA 644 DKK
APOSPC0190-5G APOSPC0190-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631537
CAS-nummer: 261763-20-6