2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 175 DKK
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Molekylvægt: 243.01 g/mol
Kogepunkt: 59…61 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631634
CAS-nummer: 657-05-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II