4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 523 DKK
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Molekylvægt: 210.58 g/mol
Kogepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631404
CAS-nummer: 400-73-7
UN nummer: 3272
ADR: 3 III