4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0184-1G PC0184-5G
APOSPC0184-1GEA 612 DKK
APOSPC0184-1G APOSPC0184-5G
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Formel: C₁₂H₁₀F₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00080684
CAS-nummer: 111158-92-0