2-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 1310 DKK
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631470
CAS-nummer: 402-08-4