3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0181-1G PC0181-5G PC0181-25G PC0181-100G
APOSPC0181-1GEA 284 DKK
APOSPC0181-1G APOSPC0181-5G APOSPC0181-25G APOSPC0181-100G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631560
CAS-nummer: 261763-18-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III