3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0178-1G PC0178-5G PC0178-10G
APOSPC0178-1GEA 164 DKK
APOSPC0178-1G APOSPC0178-5G APOSPC0178-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631557
CAS-nummer: 129604-26-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III