3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-4-trifluoromethoxybenzaldehyde
PC0174-1G PC0174-25G PC0174-5G
APOSPC0174-1GEA 164 DKK
APOSPC0174-1G APOSPC0174-25G APOSPC0174-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C8H4ClF3O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631561
CAS-nummer: 83279-39-4