3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0168-1G PC0168-25G PC0168-5G
APOSPC0168-1GEA 731 DKK
APOSPC0168-1G APOSPC0168-25G APOSPC0168-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631515
CAS-nummer: 261763-15-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III