3-Fluoro-2-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01678-1G PC01678-250MG PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA 763 DKK
APOSPC01678-1G APOSPC01678-250MG APOSPC01678-5G
3-Fluoro-2-iodoaniline
3-Fluoro-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
Molekylvægt: 237.0100 g/mol
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458368
CAS-nummer: 706752-99-0