4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 1160 DKK
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Kogepunkt: 137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368047
CAS-nummer: 131748-14-6