1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromobenzal fluoride
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 4520 DKK
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₅BrF₂
Kogepunkt: 62…63 °C/9mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657962
CAS-nummer: 845866-82-2