3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC0165-25G
PC0165-5G
PC0165-250MG
APOSPC0165-25GEA
2730
DKK
APOSPC0165-25G
APOSPC0165-5G
APOSPC0165-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₃ClF₄O Molekylvægt: 214.55 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631514 CAS-nummer: 261763-12-6 UN nummer: 3265 ADR: 8 III |