4-Fluor-2-nitrobenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 610 DKK
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
4-Fluor-2-nitrobenzoesyre 97%
4-Fluor-2-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄FNO₄
Smeltepunkt: 140…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024300
CAS-nummer: 394-01-4