4-Chlor-2-Fluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 110 DKK
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Chlor-2-Fluorbenzonitril 98%
4-Chlor-2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Kogepunkt: 92 °C/22mmHg
Smeltepunkt: 58…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143284
CAS-nummer: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III