3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0153-5G PC0153-10G PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA 731 DKK
APOSPC0153-5G APOSPC0153-10G APOSPC0153-1G
3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₂Cl₂F₄O
Molekylvægt: 261 g/mol
Kogepunkt: 232
Smeltepunkt: 85
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631344
CAS-nummer: 186517-45-3