3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 197 DKK
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 95%
3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₂Cl₂F₄O
Molekylvægt: 261 g/mol
Kogepunkt: 230 °C
Smeltepunkt: 85
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631511
CAS-nummer: 261763-03-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II