4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01517-1G PC01517-5G PC01517-250MG
APOSPC01517-1GEA 2080 DKK
APOSPC01517-1G APOSPC01517-5G APOSPC01517-250MG
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
4-Bromo-3-fluorothiophenol
Formel: C₆H₄BrFS
Molekylvægt: 207.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475476
CAS-nummer: 942473-86-1